Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Toimittaja: G Bioscienes
Varoitus
786-511EA 316 EUR
786-511 786-512
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Nonidet® P 40 Substitute (NP-40)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00132851
CAS-numero: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6