Carbenicillin disodium salt

Toimittaja: EDQM
Vaara

EDQMC0455000EA 248 EUR
EDQMC0455000
Carbenicillin disodium salt
Carbenicillin disodium salt
Kaava: C₁₇H₁₆N₂Na₂O₆S
MW: 422,36 g/mol
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00077683
CAS-numero: 4800-94-6.
EINECS: 225-360-8

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR