Azure A, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Varoitus
M-Clarity™ quality level = MQ200
861049-25GEA 182 EUR
861049-25G 861049-5G
Azure A, Sigma-Aldrich®
Azure A
Kaava: C₁₄H₁₄ClN₃S
MW: 291,797 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00012112
CAS-numero: 531-53-3
EINECS: 208-510-7