Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Toimittaja: G Bioscienes
Vaara
DG023EA 369 EUR
DG023
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]cholamide)
Kaava: C₄₂H₇₅N₃O₁₆
Storage Temperature: Jääkaappi
MDL numero: MFCD00082541
CAS-numero: 86303-22-2