Guanosine 5'-triphosphate disodium salt, Millipore®
Toimittaja: Merck Millipore Calbiochem
371701-50EA 101 EUR
371701-50 371701-250
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt, Millipore®
Guanosine 5'-triphosphate disodium salt
Kaava: C₁₀H₁₄N₅Na₂O₁₄P₃
MW: 567,147 g/mol
MDL numero: MFCD03410297
CAS-numero: 56001-37-7
EINECS: 259-940-7