Vancomycin hydrochloride
Toimittaja: Molekula
MOLE16685638-1GEA 69.5 EUR
MOLE16685638-1G
Vancomycin hydrochloride
Vancomycin hydrochloride
Kaava: C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
MW: 1485,71 g/mol
MDL numero: MFCD03613611
CAS-numero: 1404-93-9