n-Decyl-β-D-maltoside
Toimittaja: PanReac AppliChem
A6769.0005EA 1210 EUR
A6769.0005
n-Decyl-β-D-maltoside
n-Decyl-β-D-maltoside
Kaava: C₂₂H₄₂O₁₁
MW: 482,56 g/mol
MDL numero: MFCD00061624
CAS-numero: 82494-09-5