HEPPSO (β-hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid)
Toimittaja: PanReac AppliChem
Vaara
A1072.0100EA 315 EUR
A1072.0100
HEPPSO (β-hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid)
HEPPSO (β-hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid)
Kaava: C₉H₂₀N₂O₅S
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00038351
CAS-numero: 68399-78-0
EINECS: 269-990-1