HEPPSO (β-hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid)
Toimittaja: Molekula
Vaara
MOLE44974537-500GEA 1010 EUR
MOLE44974537-500G MOLE44974537-100G
HEPPSO (β-hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid)
HEPPSO (β-hydroxy-4-(2-hydroxyethyl)piperazine-1-propanesulphonic acid)
Kaava: C₉H₂₀N₂O₅S
MW: 268,3305 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00038351
CAS-numero: 68399-78-0
EINECS: 269-990-1