Puolimaski, hiukkasia suodattava, Aura™ 9400+
Toimittaja: 3M
111-0718EA 54.3 EUR
111-0718
Puolimaski, hiukkasia suodattava, Aura™ 9400+
Hengityssuojaimet Kertakäyttöiset hengityssuojaimet Hengityssuojaimet
3-paneelinen malli sopii monenmuotoisille ja -kokoisille kasvoille ja mukautuu kasvojen liikkeisiin.
  • Maskeissa ei ole niittejä, mikä vähentää kontaminaatioriskiä
  • Näkyvät metallinpaljastimessa, metallinen nenäpidike auttaa varmistamaan turvallisuuden
  • Piilotettu säädettävä nenäpidike pysyy tukevasti paikallaan suojaimen kerrosten välissä
  • Cool Flow™-venttiili estää lämmön kertymistä tehokkaasti, poistaa uloshengitetyn ilman ja vähentää silmälasien ja suojalasien huurtumista
  • Taittuu litteäksi: helppo varastoida käyttöjen välillä
Väri: sininen
Sertifikaatit: EN 149:2001+A1:2009
Varoitus: *Yksi koko, joka sopii kaikille