Kasvien kasvatuskammiot, KBW-sarja
Toimittaja: Binder
BIND9020-0339EA 17860 EUR
BIND9020-0339 BIND9020-0338 BIND9020-0340
Kasvien kasvatuskammiot, KBW-sarja
Testikammiot Kasvatuskaapit
KBW-sarjan kasvien kasvatuskammiot ovat tarkkoja laitteita kasvien viljelyyn haastavissa työskentelyolosuhteissa. Niillä voi simuloida täydellisesti monenlaisia kasvuympäristöjä. Kasveille tarkoitettujen KBW-kasvatuskammioiden valaistus- ja lämpötilaolosuhteet ovat kaikilta osin optimaaliset, joten viljelyprosesseja voi määrittää ja toistaa erittäin tarkasti. Valaistuksen valo jakautuu tasaisesti: kaapeissa on kaksi tai kolme päivänvalokasettia, joista kukin sisältää viisi päivänvaloloisteputkea. Yksiköiden itsetestaus kattavaa tila-analyysiä varten.
Sisäovi on lasia, ja kaapin vasemmalla puolella on silikonitulpalla suljettava läpivientiportti, jonka halkaisija on 30 mm. Kammioissa on erillinen, säädettävä luokan 3.1 lämpötilasuojalaite, joka ilmaisee ongelmat näyttöhälytyksin ja joka suojelee sekä näytteitä että inkubaattoria. Mikroprosessoriohjaimessa on kaksi 10-osaista ohjelmaa tai yksi 20-osainen ohjelma. Digitaalinen lämpötilansäätö asteen kymmenesosan tarkkuudella, kiinteä viikko-ohjelman ajastin ja kuluneen ajan ilmaisin. Elektronisesti säädettävä APT.line™-esilämmityskammio takaa tarkan lämpötilan ja toistettavat tulokset.
Values measured via the internal data logger can be read out in open format via USB. All models have an tight sealing inner door made of ESG safety glass, the door is heated against condensation. Glass corrosion is avoided thanks to the special TIMELESS coating. The units have 4 casters each, 2 with brakes them.
Toimitustiedot: Mukana toimitetaan kaksi (tai kolme) ruostumattomasta teräksestä valmistettua hyllyä ja Binder-testisertifikaatti. Kalibrointi ja validointi mahdollista. Lisätietoja saat paikalliselta Avantor.