Hait: Solut
Solulinjat ovat solututkimuksen työhevosia, jotka toimivat koeorganismeina diagnostisissa, biokemiallisissa ja molekyylibiologisissa koejärjestelyissä. Solulinjojen lisäksi on saatavilla tietyistä solutyypeistä valmiiksi tehtyjä lysaatteja.
Solulinjat ovat solututkimuksen työhevosia, jotka toimivat koeorganismeina diagnostisissa, biokemiallisissa ja molekyylibiologisissa koejärjestelyissä. Solulinjojen lisäksi on saatavilla tietyistä solutyypeistä valmiiksi tehtyjä lysaatteja.
57  results were found
SearchResultCount:"57"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (NOVUNBP2-11587)
Toimittaja: Novus Biologicals
Kuvaus: Flt3/CD135 Lysate (Adult Normal)
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (PB009C-1-HCV)
Toimittaja: Charles River Laboratories Cell Solutions
Kuvaus: Mononuclear cells (MNCs) used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of Hepatitis C Virus (HCV). Human mononuclear cells...
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Cells, Tissue lysate, Human, Human right atrium GenLysate™, heart tissue
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Cells, Tissue lysate, Plant, Tomato plant tissue GenLysate™, normal tissue
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Cells, Tissue lysate, Animal, Mouse kidney medulla GenLysate™, normal tissue
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Cells, Tissue lysate, Animal, Rat hippocampus specific region GenLysate™, brain normal tissue
Toimittaja: Charles River Laboratories Cell Solutions
Kuvaus: A Leukopak is an enriched leukapheresis product collected from normal peripheral blood. It is composed of a variety of blood cells including monocytes...
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Cells, Tissue lysate, Animal, Chicken liver GenLysate™, normal tissue
Toimittaja: Charles River Laboratories Cell Solutions
Kuvaus: Human peripheral blood CD14+ monocytes are isolated from peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) by either positive or negative selectio...
Toimittaja: Charles River Laboratories Cell Solutions
Kuvaus: Human peripheral blood M1 macrophages are derived from purified monocytes. CD14+ monocytes were isolated from peripheral blood mononuclear ...
Tuoteluettelon nro: (ML-02)
Toimittaja: G-Biosciences
Kuvaus: Cells, Tissue lysate, Animal, Fish (trout) liver GenLysate™, normal tissue
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (PB0445RAC-1)
Toimittaja: Charles River Laboratories Cell Solutions
Kuvaus: Naive CD4+ T cells are isolated from mononuclear cells by positive selection using immunomagnetic cell separation procedures.
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (PB001F-3)
Toimittaja: Charles River Laboratories Cell Solutions
Kuvaus: A Leukopak is an enriched leukapheresis product collected from normal peripheral blood. It is composed of a variety of blood cells including monocytes...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (PB009C-1-DM2)
Toimittaja: Charles River Laboratories Cell Solutions
Kuvaus: Mononuclear cells used for researching the causes, diagnosis, supportive care and treatment of Diabetes Mellitus 2 (DM2), the most common form of diab...
UOM: 1 * 1 Each
Tuoteluettelon nro: (BM008F-4)
Toimittaja: Charles River Laboratories Cell Solutions
Kuvaus: Bone marrow is a major source of stem cells, which are being used in cancer research, cell studies, transplantation studies, and other research.
UOM: 1 * 100 mL
Toimittaja: Charles River Laboratories Cell Solutions
Kuvaus: Peripheral blood mononuclear cells (PBMC) are isolated from blood collected in FDA-registered collection centres, from IRB consented healthy human don...
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 57
no targeter for Bottom