Päältä täytettävät VWR® VAPOUR-Lineeco -autoklaavit
Toimittaja: VWR Collection
VWR®
481-0665EA 7630 EUR
481-0665 481-0671 481-0708
Päältä täytettävät VWR® VAPOUR-Lineeco -autoklaavit
Sterilisaattorit Autoklaavit (höyrysterilointilaitteet)
Helppokäyttöinen, automaattinen ja luotettava autoklaavi kaikkiin laboratorion normaalitarpeisiin. Mukana joitakin erikoisominaisuuksia, kuten F₀-laskenta sekä nesteiden sterilointi ja lämpötila-anturi (50 litran malliin).
  • Helppokäyttöinen ohjelmointi, ohjeet painettu etupaneeliin
  • Helppo asentaa, käyttää ja huoltaa
  • Täysin automaattinen, varustettu GLP-toiminnoilla
  • Luotettava: 10 vuoden takuu reikäkorroosiota vastaan
  • Muokattavat ohjelmat
  • Turvallisuus: ABS-muovinen lämpöeristetty kansi, jossa on lukko – lämpötilaohjattu kannen lukko
  • PT100-lämpötila-anturi eco 50 -laitteelle (kiinteä eco 25:lle) voidaan asettaa nesteeseen (suositellaan enint. 50 ml)
Paineastian sisä- ja ulkorakenne valmistettu ruostumattomasta steel (eco 25 AISI 304 S/S, eco 50 AISI 316L S/S) -teräksestä
Sertifikaatit: Eurooppalaisen PED-direktiivin mukainen, CE-merkintä. IQ-, OQ-, PQ-dokumentit saatavissa pyynnöstä.
Varoitus: Ota yhteyttä VWR Internationaliin varmistaaksesi, että laite sopii käyttötarkoitukseesi.