  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "Spouting Cylinders"
https://fi.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/69/47/20236947.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (761-0488)
Toimittaja:  EISCO
Kuvaus:   This cylinder is made of Perspex which gives a clear view of variation of level of liquid and pressure.
UOM:  1 * 1 Items