VWR®, Byretti, suora sulkuhana
Toimittaja: VWR
VWR®
612-4141EA 55.2 EUR
612-4141 612-4140 612-4139
VWR®, Byretti, suora sulkuhana
Byretit
Borosilicate 3.3 glass, class AS.
  • Schellbach stripe, stopcock with glass key
  • High contrast blue enamel graduations
  • Batch certificate included
Sertifikaatit: DIN EN ISO 385