Koeputkitelineet
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
212-0434EA 16.8 EUR
212-0434 212-0433 212-0435 212-0438 212-0431 212-0437 212-0432 212-0436
Koeputkitelineet
Koeputkitelineet Koeputkitelineet
PP.
  • Valettu yhtenä kappaleena
  • Hyvä lämmön- ja kemikaalienkestävyys
  • Kolmikerroksinen, sisältö on helposti näkyvillä
  • Sivuilla suuret merkintäalueet