Kanyyli, porttikanyyli, Surecan®
Toimittaja: B. Braun
Surecan®
BRAU4439848EA 1030 EUR
BRAU4439848
Kanyyli, porttikanyyli, Surecan®
Neulat
Straight cannulas for short-term infusions, bolus injections and port irrigation.
  • Latex-free
  • DEHP-free
  • No coring effect