Hait: Kaasukromatografiastandardit
Kaasukromatografiassa käytettäviä liuottimia on saatavana erittäin puhtaana, ja niiden pitoisuus on tarkistettu jäljitettävästi. Näitä GC-standardeja on saatavana eri toimittajilta ja eri puhtauksia. Sekundäärisellä standardilla on suora jäljitettävyys primääriseen GC-standardimateriaaliin.
Kaasukromatografiassa käytettäviä liuottimia on saatavana erittäin puhtaana, ja niiden pitoisuus on tarkistettu jäljitettävästi. Näitä GC-standardeja on saatavana eri toimittajilta ja eri puhtauksia. Sekundäärisellä standardilla on suora jäljitettävyys primääriseen GC-standardimateriaaliin.
85  results were found
SearchResultCount:"85"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Tuoteluettelon nro: (48271.)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: This formulation is designed for evaluating how reliably a chromatographic system is providing such fundamentally important parameters as flow rate, p...
UOM: 1 * 6 mL
Tuoteluettelon nro: (31430-1EA)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Dextran is a D-glucosyl homopolysaccharide which has a-1,6 glucosidic linkages with different branches through α-1,2, α-1,3, and α-1,4 linkages corres...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (181846-25G)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: GPC Standard, Poly(dimethylsiloxane), average Mw 95000 (Typical), average Mn 50000 (Typical), Supelco®, Analytical standard
UOM: 1 * 25 g
Tuoteluettelon nro: (H2016-1VL)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: HPLC Standard, HPLC peptide standard mixture, Supelco®, Analytical standard
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: Merck
Kuvaus: GPC Standard, Mw 159,000 (Typical), Supelco®, Glass bottle
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Reference substances can be used for the identification of unknown compounds in a gas chromatogram or as standards in quantitative GC analysis. They s...
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Poly(methyl methacrylate) is a rigid and transparent type of polymer material. It is obtained via polymerization of methyl methacrylate monomer.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: GPC Standard, Mw 200000 (typical), Supelco®
Toimittaja: Merck
Kuvaus: GPC Standard, ∼18300 Mn, Mw/Mn ~1,30, Supelco®
Toimittaja: Merck
Kuvaus: GPC Standard, ~2613000 Mw, Mw/Mn ~1,2, Supelco®
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Vakionäytteet HPLC-järjestelmän hyväksyntää varten.
Toimittaja: Merck
Kuvaus: GPC Standard, ~18600,Mw, Mw/Mn <1,20, Supelco®
Tuoteluettelon nro: (MSCAL1-5X1KT)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: This kit features a convenient selection of pre-qualified standard peptides, proteins, matrices, and solvents for calibrating and testing matrix assis...
UOM: 1 * 5 Items
Tuoteluettelon nro: (PFS32-1EA)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: SpheriCal™ is a dendrimer-based MALDI calibration kit providing 4 monodisperse mass signals per kit for efficient, highly accurate calibration. By com...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (48476.)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Omegawax® column test mix has been used as an standard in studying the effect of supplementation with procyanidins obtained from Vitis vinifera s...
UOM: 1 * 1 Items
Tuoteluettelon nro: (183350-25G)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: GPC Standard, Poly(ethyl methacrylate), average Mw 340000 (Typical), average Mn 126000 (Typical), Supelco®, Analytical standard
UOM: 1 * 25 g
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 16 of 85
no targeter for Bottom