  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Nestetuikeliuos
Nestetuikeliuos (Scintillation coctails) on kemikaaliliuos, jolla voidaan mitata radioaktiivisuutta liuosmuodossa. Radioaktiivinen säteily (betasäteily tai alfasäteily) saa nestetuikeliuoksessa olevassa tuikeaineessa (scintillator) aikaan valoreaktion, joka näkyy valotuikahduksina, jotka puolestaan voidaan laskea fotometrisesti. Nestetuikeaineita on VWR:n valikoimissa useita, sillä eri säteilylajien nestetuikelaskentaan tarvitaan tietynlainen nestetuikeliuos. Liuosmuodossa olevat radionuklidi ja tuikeaine ovat lähekkäin toisiaan, joten säteily muuttuu valoksi hyvin korkealla hyötysuhteella, 30-100%, joten nestetuikelaskenta on hyvin tarkka ja herkkä menetelmä radioaktiivisuuden mittaukseen. Samasta syystä nestetuikeliuosta tai tuikeliuosta käytetään myös nimenomaan huonosti läpäisevien b -säteiden ja a -säteiden mittauksessa laimeista radioaktiivisista liuoksista.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"5"
Lajittelujärjestys:
Toimittaja:  MP Biomedicals
Kuvaus:   UniverSol™ is a very efficient environmentally safe, non-toxic,biodegradable liquid scintillation cocktail of the “gelling” variety. The physical char...
Toimittaja:  MP Biomedicals
Kuvaus:   CytoScint™ ES is a complete, ready-to-use environmentally safe liquid scintillation solution designed for “one-step” counting of filters, thin-layer c...
Toimittaja:  MP Biomedicals
Kuvaus:   EcoLite(+)™ is a unique formulation of media possessing exceptional water and salt holding characteristics. Difficult-to-count RIA samples, basic samp...
Toimittaja:  MP Biomedicals
Kuvaus:   EcoLume™ is a non-toxic, non-hazardous, non-flammable biodegradable liquid scintillation counting solution. Using EcoLume™ eliminates other toxic cock...
Toimittaja:  MP Biomedicals
Kuvaus:   BetaMax™ ES, as its name implies, is the most efficient environmentally safe LSC cocktail for beta particle counting in non-aqueous samples.
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavana. Voit etsiä vaihtoehtoisia tuotteita selaamalla edellä olevia VWR-luettelon tuotenumeroita. Jos tarvitset lisätietoja, soita VWR-asiakaspalveluun numeroon (09) 8045 5300.
1 - 5  / 5