Pullosuodattimet, High Performance
Toimittaja: VWR, part of Avantor
VWR®
514-0296EA 160 EUR
514-0296 514-0367 514-0359 514-0304 514-0354 514-0301 514-0355 514-0302 514-0307 514-0366 514-0363 514-0360 514-0300 514-0308 514-0350 514-0305 514-0298 514-0297 514-0303 514-0362 514-0349 514-0317 514-0358 514-0348 514-0309 514-0306 514-0299 514-0364 514-0318
Pullosuodattimet, High Performance
Suodattimet Pullosuodattimet
Tämä vakuumisuodatusjärjestelmä on tarkoitettu puskuriliuosten, soluviljelyn ja mikrobiologian elatusaineiden sekä muiden biologisten nesteiden suodatukseen. Järjestelmässä oleva suurikokoinen korkean suorituskyvyn PES-kalvo on tehokas, ja läpivirtaus on paras mahdollinen. Kokonaisuuteen kuuluu ergonomisesti muotoiltu keräyspullo, jossa on tartuntasyvennykset sormille ja patentoitu tulppa. Sentrifugiputkesta ja suppilosta koostuvalla suodatusjärjestelmällä voi suodattaa nesteitä suoraan 15 tai 50 ml:n putkiin.
  • Quick-Connect™-jalusta tai statiivirengas vapauttaa kädet muihin työtehtäviin. Jalustan vakautta on parannettu lisäpainoilla
  • Quick-Connect™-jalusta varmistaa, että suodatinyksikkö on aina oikein asetettu
  • Tilavuuden voi määrittää helposti etupuolen suurella kohokuvioidulla mitta-asteikolla
  • Vakuumin käynnistyskytkin etuosassa
  • Perinteisiä suodatusyksiköitä voi käyttää vakuumiletkusovittimen ansiosta
Erilliset osat ovat yhteensopivia Quick-Connect™-jalustan kanssa. Jalustassa on kätevä letkuliitäntä, jota voi käyttää yhdellä kädellä. Järjestelmään on saatavana myös statiivirengas, johon voi kiinnittää laboratorion oman statiivin. Järjestelmässä on joko 0,1 µm (mykoplasma-suodatuslaatu), 0,2 µm (steriilisuodatuslaatu) tai 0,45 µm (selkeytyslaatu) asymmetrinen PES-kalvo. Kaikki osat on valmistettu FDA-laadun, luokan VI mukaisista materiaaleista, ja ne on gammasteriloitu VD max 10⁻⁶ ISO13485 mukaisessa puhdastilassa.
You can choose between complete systems and filtration funnels only. For the complete systems there is a choice of receivers: 15 or 50 ml centrifuge tubes; 250, 500 or 1000 ml media bottles. The 250, 500 and 1000 ml filtration funnels have a GL45 thread.
Toimitustiedot: Järjestelmä sisältää suodatussuppilon (PS), keräyspullon (PS) tai sentrifugiputken (PP) sekä letkusovittimen.