N,N-Dimetyyliformamidi for peptide synthesis, Supelco®
Toimittaja: Merck
Vaara
Synonyms: DMF
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00397.6025EA 810 EUR
1.00397.6025 1.00397.2500 1.00397.6190 1.00397.4000
N,N-Dimetyyliformamidi for peptide synthesis, Supelco®
N,N-Dimetyyliformamidi
Kaava: HCON(CH₃)₂
MW: 73,09 g/mol
Kiehumispiste: 153 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –61 °C
Tiheys: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 57,5 °C (sulj. astia)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003284
CAS-numero: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/67/16/28506716.jpg https://fi.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Order Now
Testitulosten erittely
Purity (GC) ≥ 99.9 %
Identity (IR) conforms
Color ≤ 10 Hazen
Acidity ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity ≤ 0.0002 meq/g
Amines (Dimethylamine) ≤ 10 ppm
Evaporation residue ≤ 10
Water ≤ 300 ppm