  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "1-brom-4-4-bromphenyl-hydroxy-methyl-benzol"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (ICNA0522711301)
Toimittaja:  MP Biomedicals
Kuvaus:   4,4'-Dibromobenzhydrol
UOM:  1 * 1 g