  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
1-hydroxy-pentafluorphenyl-methyl-pentafluorbenzol
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (L02197.06)
Toimittaja:  Alfa Aesar
Kuvaus:   Decafluorobenzhydrol
UOM:  1 * 5 g