Hait: Digoxin
11  results were found
SearchResultCount:"11"
Sort Results
Luettelonäkymä Easy View (new)
Rate These Search Results
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Digoxin, Supelco®
Tuoteluettelon nro: (D6770-1VL)
Toimittaja: Merck
Kuvaus: Digoxin, Supelco®
UOM: 1 * 1 Each
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Digoxin 96%
Toimittaja: TCI EUROPE
Kuvaus: Digoxin
Toimittaja: Thermo Scientific
Kuvaus: Digoxin 95%
Tuoteluettelon nro: (EHERC12633850)
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
Kuvaus: Digoxin
UOM: 1 * 0,1 g
Tuoteluettelon nro: (EDQMD1900000)
Toimittaja: EDQM
Kuvaus: Digoxin
UOM: 1 * 30 mg
Tuoteluettelon nro: (PROOMM0212.00)
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Kuvaus: Digoxin
UOM: 1 * 250 mg
Tuoteluettelon nro: (EDQMY0000554)
Toimittaja: EDQM
Kuvaus: Digoxin
UOM: 1 * 10 mg
Tuoteluettelon nro: (PROOICRS0289)
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
Kuvaus: Digoxin
UOM: 1 * 100 mg
Tuoteluettelon nro: (MOLE24736068-1G)
Toimittaja: Molekula
Kuvaus: Digoxin
UOM: 1 * 1 g
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Tiedustele hintaa asiakaspalvelusta.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämän nimikkeen varasto on rajallinen, mutta sitä saattaa olla sinua lähellä sijaitsevassa varastossa. Varmista, että olet kirjautunut sisään, jotta voit nähdä varaston tilan. Jos call näkyy yhä ja tarvitset apua, soita numeroon (09) 8045 5300.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Tämä tuote on luvanvarainen.
Tarvitessamme lisätietoja otamme teihin yhteyttä sähköpostitse.
Alkoholi ja käyttöluvat: Asiakkaalla on oltava kyseisessä toimipaikassa voimassa oleva lupaviranomaisen (Valvira) myöntämä alkoholin ostolupa tilaamilleen tuotteille.
Organisaatiosi on estänyt tämän tuotteen hankkimisen. Saat lisätietoja omalta hankintaosastoltasi.
Tuotetta ei ole enää saatavana. Korvaava tuote näkyy alla.
Tällä symbolilla merkityt tuotteet poistetaan - varasto myydään loppuun. Mahdollisia vaihtoehtoja voi etsiä yllä näkyvillä VWR tuotenumeroilla. Jos tarvitset lisäapua, ota yhteyttä info.fi@vwr.com
1 - 11 of 11
no targeter for Bottom