  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
2-methyl-5-methylethenyl-cyclohexen-3-on
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Choose from the options below to refine your search. Click OK to update your results.
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (EHERC11052000)
Toimittaja:  EHRENSTORFER GMBH
Kuvaus:   Carvone
UOM:  1 * 0,25 g