  • Hae toimittajan mukaan
    Sort by:
  • Hae tuloksista
Hait: "ethylthiophosphonsaeuredichlorid"
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"1"
Lajittelujärjestys:
Tuoteluettelon nro: (ICNA0522730080)
Toimittaja:  MP Biomedicals
Kuvaus:   Ethylphosphonothioic dichloride
UOM:  1 * 100 g