3-Aminobentsamidi
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM10397-5EA 104 EUR
CAYM10397-5 CAYM10397-1
3-Aminobentsamidi
3-Aminobentsamidi
Kaava: C₇H₈N₂O
MW: 136,15 g/mol
Kiehumispiste: 341 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 111…115 °C
MDL numero: MFCD00007989
CAS-numero: 3544-24-9
EINECS: 222-586-9