Etanoli absoluuttinen, J.T. Baker®

Toimittaja: Avantor
Vaara

5301.5000EA 0 EUR
5301.5000_T 5301.5000
Etanoli absoluuttinen, J.T. Baker®
Etanoli
Kaava: C₂H₅OH
MW: 46,07 g/mol
Kiehumispiste: 78,3 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: –117 °C
Tiheys: 0,7895 g/cm³ (20 °C)
Leimahduspiste: 12 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00003568
CAS-numero: 64-17-5
EINECS: 200-578-6
UN: 1170
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457610-43
Merck Index: 12,03806

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Lue lisää About VWR