4-Methylthiobenzamide
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM13229-250EA 29.9 EUR
CAYM13229-250 CAYM13229-500 CAYM13229-5 CAYM13229-1
4-Methylthiobenzamide
4-Methylthiobenzamide
Kaava: C₈H₉NS
MW: 151,23 g/mol
MDL numero: MFCD00173750
CAS-numero: 2362-62-1