Dibutyl succinate
Toimittaja: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16985200EA 228 EUR
EHERC16985200
Dibutyl succinate
Dibutyl succinate
Kaava: C₁₂H₂₂O₄
MW: 230,3 g/mol
MDL numero: MFCD00040495
CAS-numero: 141-03-7
EINECS: 205-449-8