3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Toimittaja: Cayman Chemical
CAYM13320-500EA 76.7 EUR
CAYM13320-500
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
3-Methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one
Kaava: C₁₀H₁₀N₂O
MW: 174,2 g/mol
MDL numero: MFCD00003138
CAS-numero: 89-25-8
EINECS: 201-891-0