Ethylene chlorophosphite ≥97%
Toimittaja: Alfa Aesar
Purity: 97%
CAS No.: 822-39-9
Molecular Formula: C2H4ClO2P
Formula Weight: 126.47
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 86°(186°F)
Refractive Index: 1.4910
Boiling Point: 46-47°/15mm
Beilstein Reference: 506179
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00014511
Kaava: C₂H₄ClO₂P
MW: 126,48 g/mol
CAS-numero: 822-39-9
EINECS: 212-499-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
100 g A12724.22
25 g A12724.14
500 g A12724.36
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Kaavan mukainen molekyylipaino 126.47
CAS-nro 822-39-9
Puhtaus 97%
Taitekerroin 1.4910
Säilytyslämpötila 2°C to 8°C
Leimahduspiste 86°(186°F)
Kiehumispiste 46-47°/15mm
Molekyylikaava C2H4ClO2P
MDL No. MFCD00014511
UN No. 3265
Beilstein reference 506179
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm