Strontium peroxide (∼12,3% O₂)
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
46310.A1EA 582 EUR
46310.A1 46310.30 46310.A7
Strontium peroxide (∼12,3% O₂)
Strontium peroxide
Kaava: O₂Sr
MW: 119,62 g/mol
Sulamispiste: 215 °C (haj. lämpötila)
Tiheys: 1,6 g/cm³ (60 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00084686
CAS-numero: 1314-18-7
EINECS: 215-224-6
UN: 1509
ADR: 5.1,II
Merck Index: 12,09010
Order Now
Testitulosten erittely
Available Oxygen 12.3% min