Antimony(III) telluride ≥99.999% (metals basis)
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
45922.09EA 397 EUR
45922.09 45922.18
Antimony(III) telluride ≥99.999% (metals basis)
Antimony(III) telluride
Kaava: Sb₂Te₃
MW: 626,32 g/mol
Sulamispiste: 629 °C
Tiheys: 6,5
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00016320
CAS-numero: 1327-50-0
EINECS: 215-480-9
ADR: 6.1,III