Zirkonium(IV)oksidi ≥99%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
A13578.22EA 52.7 EUR
A13578.22 A13578.36 A13578.0E
Zirkonium(IV)oksidi ≥99%
Zirkonium(IV)oksidi
Kaava: ZrO₂
MW: 123,22 g/mol
Kiehumispiste: 4300 °C (1013 hPa)
Sulamispiste: 2680 °C
Tiheys: 5,75 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00011310
CAS-numero: 1314-23-4
EINECS: 215-227-2
Merck Index: 14,10180