Azetidine ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Kaava: C₃H₇N
MW: 57,1 g/mol
MDL numero: MFCD00005165
CAS-numero: 503-29-7
EINECS: 207-963-8
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1 g H56351.03
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Tiheys 0.847 g/mL
Herkkyys Air & Moisture Sensitive
Kaavan mukainen molekyylipaino 57.10
CAS-nro 503-29-7
Puhtaus 98%
Taitekerroin 1.4320
Säilytyslämpötila 2°C to 8°C
Leimahduspiste -21°C(-6°F)
Fysikaalinen muoto Liquid
Kiehumispiste 61-62°
Molekyylikaava C3H7N
Ulkonäkö Colourless
MDL No. MFCD00005165
UN No. 2924
Beilstein reference 102384
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm