S-Phenyl thioacetate ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
H55175.06EA 107 EUR
H55175.06 H55175.14
S-Phenyl thioacetate ≥98%
S-Phenyl thioacetate
Kaava: C₈H₈OS
MW: 152,22 g/mol
Kiehumispiste: 99…100 °C (6 mmHg)
Tiheys: 1,124
Leimahduspiste: 79 °C (174 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00008752
CAS-numero: 934-87-2
EINECS: 213-294-2