Undecanoyl chloride ≥98%
Toimittaja: Alfa Aesar
Vaara
Kaava: C₁₁H₂₁ClO
MW: 204,74 g/mol
Kiehumispiste: 135-136 °C
Leimahduspiste: 113 °C (235 °F)
Storage Temperature: Pakastin
MDL numero: MFCD00000739
CAS-numero: 17746-05-3
EINECS: 241-741-1
UN: 3265
ADR: 8,III
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pakkaustyyppi Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
Glass bottle for solids 500 mg H56380.ME
Glass bottle for solids 1 g H56380.03
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm