Lithium tert-butanolate ≥99%
Toimittaja: Alfa Aesar
Synonyms: Lithium tert-butoxide
Purity: 99%
CAS No.: 1907-33-1
Molecular Formula: C4H9LiO
Formula Weight: 80.06
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air and Moisture Sensitive
Appearance: White to cream
Odour: Odourless
Melting Point: ca 150° dec.
Beilstein Reference: 3620018
UN No.: 3206
MDL No.: MFCD00050479
Kaava: C₄H₉LiO
MW: 80,06 g/mol
MDL numero: MFCD00050479
CAS-numero: 1907-33-1
EINECS: 217-611-5
UN: 3206
ADR: 4.2,II
Kirjaudu sisään nähdäksesi sopimushintasi ja saatavuus tiedot.
  Muista tietoni tässä laitteessa
TILAUS
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Pak. VWR-tuoteluettelon nro Määrä
1 kg 46366.A1
250 g 46366.30
Laajenna kaikki / Pienennä kaikki
Generate Barcodes Barcode Label Format: 
Generate PDF Catalog Page
TEKNISET TIEDOT
Herkkyys Air & Moisture Sensitive
Sulamispiste ca 150° dec.
Kaavan mukainen molekyylipaino 80.06
CAS-nro 1907-33-1
Puhtaus 99%
Fysikaalinen muoto Powder
haju/tuoksu Odourless
Molekyylikaava C4H9LiO
Ulkonäkö White to cream
MDL No. MFCD00050479
UN No. 3206
Beilstein reference 3620018
Syötä tarkemmat tiedot.
Valitse tuote johon etsit Sertifikaattia.
Ilmoita eränumero. Tämä kenttä on pakollinen. Jos et tiedä VWR Chemicalsin eränumeroa syötä "x".
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
tai
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Kuvaus Tuoteluettelon nro Availability Tuote Sinun hintasi Price Per lkm