2-Imidatsolidinonihemihydraatii 99+%
Toimittaja: Thermo Scientific
Varoitus
ACRO122040100EA 941 EUR
ACRO122040100 ACRO122045000 ACRO122040250 ACRO122040025
2-Imidatsolidinonihemihydraatii 99+%
2-Imidatsolidinonihemihydraatii
Kaava: C₃H₆N₂O·0.5H₂O
MW: 95,10 g/mol (86,09 anhy)
Kiehumispiste: >100 °C (760 mmHg)
Sulamispiste: 58 °C
Leimahduspiste: 265 °C
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD02662355
CAS-numero: 121325-67-5
EINECS: 204-436-4
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance White to light yellow Adhering crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤13 %
GC ≥99.0 %
Elemental Analysis 5.17 to 5.55 % H
Elemental Analysis 5.1 to 5.6 % N