Dekstraanisulfaatin natriumsuola, M.W. 40000 - 50000
Toimittaja: Thermo Scientific
J14489.22EA 1790 EUR
J14489.22 J14489.18 J14489.09
Dekstraanisulfaatin natriumsuola, M.W. 40000 - 50000
Dekstraanisulfaatin natriumsuola
Kaava: (C₆H₇Na₃O₁₄S₃)n
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00081551
CAS-numero: 9011-18-1