(±)-α-Bromophenylacetic acid
Toimittaja: Molekula
MOLE17945491-25GEA 138 EUR
MOLE17945491-25G MOLE17945491-100G
(±)-α-Bromophenylacetic acid
(±)-α-Bromophenylacetic acid
Kaava: C₈H₇BrO₂
MDL numero: MFCD00004206
CAS-numero: 4870-65-9
EINECS: 225-477-4
UN: 3261
ADR: 8,II