2-Pyridylacetonitrile
Toimittaja: Molekula
MOLEM57322098EA 218 EUR
MOLEM57322098
2-Pyridylacetonitrile
2-Pyridylacetonitrile
Kaava: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
MDL numero: MFCD00006346
CAS-numero: 2739-97-1
EINECS: 220-364-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III