Digoxin
Toimittaja: LGC Standards PROMOCHEM
PROOICRS0289EA 355 EUR
PROOICRS0289
Digoxin
Digoxin
Kaava: C₄₁H₆₄O₁₄
MW: 780,95 g/mol
MDL numero: MFCD00003674
CAS-numero: 20830-75-5
EINECS: 244-068-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II