Digoxin, Supelco®
Toimittaja: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D6770-1VLEA 462 EUR
D6770-1VL
Digoxin, Supelco®
Digoxin
Kaava: C₄₁H₆₄O₁₄
MW: 780,95 g/mol
MDL numero: MFCD00003674
CAS-numero: 20830-75-5
EINECS: 244-068-1
UN: 2811
ADR: 6.1,II