1-Chloro-2-iodotetrafluoroethane ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
L16430.06EA 219 EUR
L16430.06 L16430.14
1-Chloro-2-iodotetrafluoroethane ≥97%
1-Chloro-2-iodotetrafluoroethane
Kaava: C₂ClF₄I
MW: 262,37 g/mol
Kiehumispiste: 56 °C
MDL numero: MFCD00069092
CAS-numero: 421-78-3
EINECS: 000-000-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III