1,3-Difluoroacetone ≥98%
Toimittaja: Thermo Scientific
|
Vaara
|
H51145.03EA
225
EUR
H51145.03
H51145.06
1,3-Difluoroacetone ≥98%
1,3-Difluoroacetone
Kaava:
C₃H₄F₂O MW: 94,06 g/mol Kiehumispiste: 101…102 °C Storage Temperature: Huoneenlämpö |
MDL numero:
MFCD07368665 CAS-numero: 453-14-5 UN: 2929 ADR: 6.1,II |