4-Methyl-2-pentyne ≥97%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
H53442.06EA 276 EUR
H53442.06 H53442.03 H53442.14
4-Methyl-2-pentyne ≥97%
4-Methyl-2-pentyne
Kaava: C₆H₁₀
MW: 82,15 g/mol
Kiehumispiste: 71…73 °C
Tiheys: 0,711
Leimahduspiste: –12 °C (10 °F)
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00041615
CAS-numero: 21020-27-9
ADR: 3,II