Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 92%
Toimittaja: Thermo Scientific
Vaara
ACRO312340050EA 29.3 EUR
ACRO312340050 ACRO312341000 ACRO312340250
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 92%
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Kaava: C₄F₁₀O₂S
MW: 302,09
Kiehumispiste: 64 °C
Tiheys: 1,68 g/cm³
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00007422
CAS-numero: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Testitulosten erittely
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90 %