Alcian blue 8GX, certified, Sigma-Aldrich®
Toimittaja: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Varoitus
Synonyms: C.I. 74240C.N. AnAn-6Ingrain Blue 1Alcian blue 8 GX
M-Clarity™ quality level = MQ200
A3157-25GEA 533 EUR
A3157-25G A3157-10G SIALA3157-10G SIALA3157-25G
Alcian blue 8GX, certified, Sigma-Aldrich®
Alcian blue
Kaava: C₅₆H₆₈Cl₄CuN₁₆S₄
MW: 1298,86 g/mol
Storage Temperature: Huoneenlämpö
MDL numero: MFCD00010720
CAS-numero: 33864-99-2
EINECS: 251-705-7